1-Chloro-2-fluoro-4-iodobenzène
Synonyms: 4-Chloro-3-fluoroiodobenzene
018374-5G 018374-25G
FLUO018374-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018374-5G FLUO018374-25G
1-Chloro-2-fluoro-4-iodobenzène
1-Chloro-2-fluoro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₃ClFI
MW: 256,4400 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042580
Numéro CAS: 202982-67-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité