1-Chloro-4-fluoro-2-iodobenzène
013273-25G 013273-5G
FLUO013273-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013273-25G FLUO013273-5G
1-Chloro-4-fluoro-2-iodobenzène
1-Chloro-4-fluoro-2-iodobenzène
Formule: C₆H₃ClFI
MW: 256,4439 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042575
Numéro CAS: 202982-68-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité