1-Chloro-4-fluoro-3-iodobenzène
Synonyms: 4-Chloro-1-fluoro-2-iodobenzene
013274-25G 013274-5G
FLUO013274-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013274-25G FLUO013274-5G
1-Chloro-4-fluoro-3-iodobenzène
1-Chloro-4-fluoro-3-iodobenzène
Formule: C₆H₃ClFI
MW: 256,4400 g/mol
Numéro MDL: MFCD00672963
Numéro CAS: 116272-42-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité