8-Octanelactame ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18621.22EA 995 EUR InStock
A18621.22 A18621.06 A18621.14
8-Octanelactame ≥98%
8-Octanelactame
Formule: C₈H₁₅NO
MW: 141,21 g/mol
Point de fusion: 72…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003273
Numéro CAS: 935-30-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité