2-Hydroxycyclohexanone dimer
Fournisseur: Molekula
MOLEM65156295EA 0 EUR InStock
MOLEM65156295
2-Hydroxycyclohexanone dimer
2-Hydroxycyclohexanone dimer
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 228,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151157
Numéro CAS: 30282-14-5
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité