Malonate de méthyle et de tert-butyle 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: tert.-Butyl methyl malonate
339390050 339390250
ACRO339390050EA 37.7 EUR InStock
ACRO339390050 ACRO339390250
Malonate de méthyle et de tert-butyle 95%
Malonate de méthyle et de tert-butyle
Formule: C₈H₁₄O₄
MW: 174,19 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (11 mmHg)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1.03 g/cm³
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042856
Numéro CAS: 42726-73-8
EINECS: 255-919-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité