2-Phényléthanethiol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Phenethyl mercaptan
378490100 378490500
ACRO378490100EA 69.9 EUR InStock
ACRO378490100 ACRO378490500
2-Phényléthanethiol 99%
2-Phényléthanethiol
Formule: C₈H₁₀S
MW: 138,2300 g/mol
Point d'ébullition: 97…100 °C (12 mmHg)
Densité: 1.03 g/cm³
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004891
Numéro CAS: 4410-99-5
EINECS: 224-563-9
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité