Bromure d'hexyltriméthylammonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Hexyltrimethylammonium Bromide, (1-Hexyl)trimethylammonium bromide
H0534-25G H0534-500G
TCIAH0534-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAH0534-25G TCIAH0534-500G
Bromure d'hexyltriméthylammonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bromure d'hexyltriméthylammonium
Formule: C₉H₂₂BrN
MW: 224,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051872
Numéro CAS: 2650-53-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd1cfd60462a81009e030197ed1638ddc49c3ab4&vid=fd1cfd60462a81009e030197ed1638ddc49c3ab4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité