Bromure d'octyltriméthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAO0163-500GEA 528 EUR InStock
TCIAO0163-500G TCIAO0163-25G
Bromure d'octyltriméthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure d'octyltriméthylammonium
Formule: C₁₁H₂₆BrN
MW: 252,24 g/mol
Point de fusion: 217°C
Numéro MDL: MFCD00051873
Numéro CAS: 2083-68-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité