3,5-Dichloro-2-pyridone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L08309.06EA 269 EUR InStock
L08309.06 L08309.03
3,5-Dichloro-2-pyridone ≥98%
3,5-Dichloro-2-pyridone
Formule: C₅H₃Cl₂NO
MW: 163,99 g/mol
Point de fusion: 178…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015401
Numéro CAS: 5437-33-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité