2-(1,1,2,2-Tétrafluoroethoxy)aniline
010529-25G 010529-5G
FLUO010529-25GEA 0 EUR InStock
FLUO010529-25G FLUO010529-5G
2-(1,1,2,2-Tétrafluoroethoxy)aniline
2-(1,1,2,2-Tétrafluoroethoxy)aniline
Formule: C₈H₇F₄NO
Numéro MDL: MFCD03094306
Numéro CAS: 35295-34-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité