3-(1,1,2,2-Tétrafluoroethoxy)aniline
010530-25G 010530-100G 010530-5G
FLUO010530-25GEA 0 EUR InStock
FLUO010530-25G FLUO010530-100G FLUO010530-5G
3-(1,1,2,2-Tétrafluoroethoxy)aniline
3-(1,1,2,2-Tétrafluoroethoxy)aniline
Formule: C₈H₇F₄NO
Numéro MDL: MFCD00042457
Numéro CAS: 831-75-4
EINECS: 212-610-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité