2',7'-Dichlorofluorescéine
Fournisseur: Roth Carl
ROTHX866.1EA 43.5 EUR InStock
ROTHX866.1
2',7'-Dichlorofluorescéine
2',7'-Dichlorofluorescein
Formule: C₂₀H₁₀Cl₂O₅
MW: 401,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005047
Numéro CAS: 76-54-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité