1-(Trimethylsilyl)-1,2,4-triazole 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B21105.06EA 97.7 EUR InStock
B21105.06 B21105.14
1-(Trimethylsilyl)-1,2,4-triazole 95%
1-(Trimethylsilyl)-1,2,4-triazole
Formule: C₅H₁₁N₃Si
MW: 141,25 g/mol
Point d'ébullition: 73…75 °C (12 mmHg)
Densité: 0,98
Point d'éclair: –5 °C (23 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046070
Numéro CAS: 18293-54-4
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité