N-Acetyl-DL-methionine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21866.0B B21866.18 B21866.30
B21866.0BEA 200 EUR InStock
B21866.0B B21866.18 B21866.30
N-Acetyl-DL-methionine ≥99%
N-Acetyl-DL-methionine
Purity: 99% CAS No.: 1115-47-5 Molecular Formula: C7H13NO3S Formula Weight: 191.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 113-117° Beilstein Reference: 1725554 Merck Reference: 14,96 MDL No.: MFCD00008681
Formule: C₇H₁₃NO₃S
Point de fusion: 113…117 °C
Numéro MDL: MFCD00008681
Numéro CAS: 1115-47-5
EINECS: 214-224-3
Merck Index: 14,96
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité