Acétate de tétrabutylammonium 1.0 M en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24773.22EA 158 EUR InStock
B24773.22 B24773.36 B24773.14
Acétate de tétrabutylammonium 1.0 M en solution aqueuse
Acétate de tétrabutylammonium
Formule: C₁₈H₃₉NO₂
MW: 301,51 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C
Densité: 0,990
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043208
Numéro CAS: 10534-59-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité