N-Acetyl-L-methionine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B24312.06EA 53.8 EUR InStock
B24312.06 B24312.14
N-Acetyl-L-methionine ≥99%
N-Acetyl-L-methionine
Formule: C₇H₁₃NO₃S
MW: 191,2 g/mol
Point de fusion: 103…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 65-82-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité