L-Malate de monosodium
Fournisseur: Serva
SERA11064.02EA 0 EUR InStock
SERA11064.02
L-Malate de monosodium
L-Malate de monosodium
Formule: C₄H₅NaO₅
Numéro CAS: 68303-40-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité