2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt hydrate pour la synthèse
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14501.0050EA 189 EUR InStock
8.14501.9999 8.14501.0050 8.14501.0010
2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt hydrate pour la synthèse
2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt hydrate
Formule: C₂H₄ClNaO₃S.H₂O
MW: 184,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007531
Numéro CAS: 1089719-72-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance) ≥ 98.0 %
Water (K. F.) 9.0 - 11.0 %
Identity (IR) passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité