2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt hydrate
Fournisseur: Molekula
MOLE39693672-25GEA 0 EUR InStock
MOLE39693672-25G
2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt hydrate
2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt hydrate
Formule: C₂H₄ClNaO₃S.H₂O
MW: 184,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007531
Numéro CAS: 1089719-72-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité