3-Chloro-3-oxopropionate de méthyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 3-chloro-3-oxopropanoate
414510050 414510250 414511000
ACRO414510050EA 47.1 EUR InStock
ACRO414510050 ACRO414510250 ACRO414511000
3-Chloro-3-oxopropionate de méthyle 97%
3-Chloro-3-oxopropionate de méthyle
Formule: C₄H₅ClO₃
MW: 136,53 g/mol
Point d'ébullition: 57…59 °C (12 mmHg)
Point d'éclair: 80 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013657
Numéro CAS: 37517-81-0
EINECS: 253-540-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité