3-Chloro-3-oxopropionate de méthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 3-chloro-3-oxopropanoate
20823.06 20823.14
20823.06EA 51.8 EUR InStock
20823.06 20823.14
3-Chloro-3-oxopropionate de méthyle ≥97%
3-Chloro-3-oxopropionate de méthyle
Purity: 97% CAS No.: 37517-81-0 Molecular Formula: C4H5ClO3 Formula Weight: 136.53 Flash Point: 80°(176°F) Physical Form: Liquid Density: 1.27 Refractive Index: 1.4325 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Boiling Point: 58°/12mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00013657
Formule: C₄H₅ClO₃
MW: 136,53 g/mol
Point d'ébullition: 58 °C (12 mmHg)
Densité: 1.27
Point d'éclair: 80 °C (176 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013657
Numéro CAS: 37517-81-0
EINECS: 253-540-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité