Acétate de tétrabutylammonium
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tetra-n-butylammonium acetate
19279.03 19279.06
19279.03EA 40.9 EUR InStock
19279.03 19279.06
Acétate de tétrabutylammonium
Acétate de tétrabutylammonium
CAS No.: 10534-59-5 Molecular Formula: C18H39NO2 Formula Weight: 301.51 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 114-115° MDL No.: MFCD00043208
Formule: C₁₈H₃₉NO₂
MW: 301,51 g/mol
Point de fusion: 114…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043208
Numéro CAS: 10534-59-5
EINECS: 234-101-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité