4-Fluorophenyloxamic acid ethyl ester
Synonyms: Ethyl 2-((4-fluorophenyl)amino)-2-oxoacetate, Ethyl 2-(4-fluoroanilino)-2-oxoacetate
010095-1G 010095-10G
FLUO010095-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010095-1G FLUO010095-10G
4-Fluorophenyloxamic acid ethyl ester
4-Fluorophenyloxamic acid ethyl ester
Formule: C₁₀H₁₀FNO₃
MW: 211,1897 g/mol
Numéro MDL: MFCD00119045
Numéro CAS: 69065-91-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité