3-Aminopropylmethylamine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-Methylpropane-1,3-diamine, 3-Methylamino propylamine
B23319.22 B23319.36
B23319.22EA 45.5 EUR InStock
B23319.22 B23319.36
3-Aminopropylmethylamine 99%
3-Aminopropylmethylamine
Purity: 99% CAS No.: 6291-84-5 Molecular Formula: CH3NH(CH2)3NH2 Formula Weight: 88.15 Flash Point: 35°(96°F) Refractive Index: 1.4475 Melting Point: -72° Boiling Point: 139-141° Beilstein Reference: 878143 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00008209
Formule: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 139…141 °C
Point de fusion: –72 °C
Densité: 0.844
Point d'éclair: 35 °C (96 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008209
Numéro CAS: 6291-84-5
EINECS: 228-544-6
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité