N-Hydroxyacetimidate d'éthyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
197500100 197500500
ACRO197500100EA 75.4 EUR InStock
ACRO197500100 ACRO197500500
N-Hydroxyacetimidate d'éthyle 97%
N-Hydroxyacetimidate d'éthyle
Formule: C₄H₉NO₂
Point d'ébullition: 55…58 °C (6 mmHg)
Point de fusion: 23…25 °C
Point d'éclair: 77 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002114
Numéro CAS: 10576-12-2
EINECS: 234-165-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité