N-Hydroxyacetimidate d'éthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11006.06 A11006.14 A11006.22
A11006.06EA 46 EUR InStock
A11006.06 A11006.14 A11006.22
N-Hydroxyacetimidate d'éthyle ≥97%
N-Hydroxyacetimidate d'éthyle
Purity: 97% CAS No.: 10576-12-2 Molecular Formula: C4H9NO2 Formula Weight: 103.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 77°(171°F) Refractive Index: 1.4340 Melting Point: 23-25° Boiling Point: 55-58°/6mm Beilstein Reference: 1700260 MDL No.: MFCD00002114
Formule: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Point d'ébullition: 55…58 °C (6 mmHg)
Point de fusion: 23…25 °C
Point d'éclair: 77 °C (171 °F)
Numéro MDL: MFCD00002114
Numéro CAS: 10576-12-2
EINECS: 234-165-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité