Ethyl 3,4-dichlorobenzoylformate
Synonyms: Ethyl (3,4-dichlorophenyl)(oxo)acetate
023002-1G 023002-25G 023002-5G
FLUO023002-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023002-1G FLUO023002-25G FLUO023002-5G
Ethyl 3,4-dichlorobenzoylformate
Ethyl 3,4-dichlorobenzoylformate
Formule: C₁₀H₈Cl₂O₃
MW: 247,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD01934864
Numéro CAS: 34966-52-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité