Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl 4-chlorobenzoylformate

Synonyms: Ethyl 2-(4-chlorophenyl)-2-oxoacetate, Ethyl (4-chlorophenyl)(oxo)acetate

023029-1G 023029-5G
FLUO023029-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023029-1G FLUO023029-5G
Ethyl 4-chlorobenzoylformate
Ethyl-4-chlorobenzoylformate


Formule: C₁₀H₉ClO₃
MW: 212,6300 g/mol
Numéro MDL: MFCD01319615
Numéro CAS: 34966-48-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité