Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl 4-(dimethylamino)benzoylformate

Synonyms: Ethyl 2-(4-(dimethylamino)phenyl)-2-oxoacetate

023025-1G 023025-5G
FLUO023025-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023025-1G FLUO023025-5G
Ethyl 4-(dimethylamino)benzoylformate
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoylformate


Formule: C₁₂H₁₅NO₃
Numéro CAS: 41116-24-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité