Ethyl-4-nitrophenylglyoxylate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-(4-nitrophenyl)-2-oxoacetate
L07579.03 L07579.06
L07579.03EA 70.3 EUR InStock
L07579.03 L07579.06
Ethyl-4-nitrophenylglyoxylate ≥98%
Ethyl-4-nitrophenylglyoxylate
Purity: 98+% CAS No.: 70091-75-7 Molecular Formula: C10H9NO5 Formula Weight: 223.19 Melting Point: 39-43° Boiling Point: 152-157°/0.5mm MDL No.: MFCD00051841
Formule: C₁₀H₉NO₅
MW: 223,19 g/mol
Point d'ébullition: 152…157 °C (0.5 mmHg)
Point de fusion: 39…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051841
Numéro CAS: 70091-75-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité