2-Phenylmalonamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24972.03 B24972.06 B24972.14
B24972.03EA 17.8 EUR InStock
B24972.03 B24972.06 B24972.14
2-Phenylmalonamide ≥97%
2-Phenylmalonamide
Purity: 97% CAS No.: 10255-95-5 Molecular Formula: C9H10N2O2 Formula Weight: 178.19 Melting Point: ca 233° dec. Beilstein Reference: 2446518
Formule: C₉H₁₀N₂O₂
MW: 178,19 g/mol
Point de fusion: ∼ 233 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051776
Numéro CAS: 10255-95-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité