Acide (4,5-diméthoxy-2-nitrophényl)acétique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18884.03 A18884.06
A18884.03EA 67.2 EUR InStock
A18884.03 A18884.06
Acide (4,5-diméthoxy-2-nitrophényl)acétique ≥97%
Acide (4,5-diméthoxy-2-nitrophényl)acétique
Purity: 97% CAS No.: 73357-18-3 Molecular Formula: C10H11NO6 Formula Weight: 241.20 Melting Point: 206-208° MDL No.: MFCD00118466
Formule: C₁₀H₁₁NO₆
Point de fusion: 206…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00118466
Numéro CAS: 73357-18-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité