Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl 3-fluoro-4-methylbenzoylformate

Synonyms: Ethyl 2-(3-fluoro-4-methylphenyl)-2-oxoacetate

023019-1G 023019-25G 023019-5G
FLUO023019-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023019-1G FLUO023019-25G FLUO023019-5G
Ethyl 3-fluoro-4-methylbenzoylformate
Ethyl-3-fluoro-4-methylbenzoylformate


Formule: C₁₁H₁₁FO₃
MW: 210,202 g/mol
Numéro MDL: MFCD01319622
Numéro CAS: 732251-65-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité