Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl 4-fluorobenzoylformate

Synonyms: Ethyl 2-(4-fluorophenyl)-2-oxoacetate

035925-5G 035925-1G
FLUO035925-5GEA 0 EUR InStock
FLUO035925-5G FLUO035925-1G
Ethyl 4-fluorobenzoylformate
Ethyl-4-fluorobenzoylformate


Formule: C₁₀H₉FO₃
MW: 196,1751 g/mol
Numéro MDL: MFCD01319617
Numéro CAS: 1813-94-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité