Acide mucobromique
Synonyms: 2,3-Dibromomalealdehydic acid, (Z)-2,3-Dibromo-4-oxobut-2-enoic acid
023257-100G 023257-25G
FLUO023257-100GEA 0 EUR InStock
FLUO023257-100G FLUO023257-25G
Acide mucobromique
Acide mucobromique
Formule: C₄H₂Br₂O₃
MW: 257,88 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063745
Numéro CAS: 488-11-9
EINECS: 207-670-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité