Acide mucobromique
Fournisseur: Molekula
MOLE30334240-100GEA 0 EUR InStock
MOLE30334240-100G
Acide mucobromique
Acide mucobromique
Formule: C₄H₂Br₂O₃
MW: 257,88 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063745
Numéro CAS: 488-11-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité