3-Isocyanatobenzoate de méthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L18709.06 L18709.03
L18709.06EA 249 EUR InStock
L18709.06 L18709.03
3-Isocyanatobenzoate de méthyle ≥97%
3-Isocyanatobenzoate de méthyle
Purity: 97% CAS No.: 41221-47-0 Molecular Formula: C9H7NO3 Formula Weight: 177.16 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 35-38° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00037077
Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Point de fusion: 35…38 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037077
Numéro CAS: 41221-47-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité