4-(4-Nitrophénylazo)résorcinol 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-((4-Nitrophenyl)diazenyl)benzene-1,3-diol, Azoviolet, Azo Violet, Magneson I
151510250 151511000
ACRO151510250EA 63.9 EUR InStock
ACRO151510250 ACRO151511000
4-(4-Nitrophénylazo)résorcinol 90%
4-(4-Nitrophénylazo)résorcinol
Formule: C₁₂H₉N₃O₄
MW: 259,22 g/mol
Point de fusion: 185 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007310
Numéro CAS: 74-39-5
EINECS: 200-808-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange-red to red Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88 %
Specific extinction E (1%/1cm) ≥1400 (554 to 559 nm, 1N NaOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité