Isocyanate de (R)-(-)-1-(1-naphtyl)éthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L12286.MDEA 36.4 EUR InStock
L12286.MD L12286.03
Isocyanate de (R)-(-)-1-(1-naphtyl)éthyle ≥97%
Isocyanate de (R)-(-)-1-(1-naphtyl)éthyle
Formule: C₁₃H₁₁NO
MW: 197,24 g/mol
Point d'ébullition: 106…108 °C (0,16 m)
Densité: 1,118
Point d'éclair: 93 °C (199 °F)
Numéro MDL: MFCD00004015
Numéro CAS: 42340-98-7
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité