Isocyanate de (S)-(+)-1-(1-naphtyl)éthyle 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (S)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylisocyanate
L20242.03 L20242.MD
L20242.03EA 102 EUR InStock
L20242.03 L20242.MD
Isocyanate de (S)-(+)-1-(1-naphtyl)éthyle 95%
Isocyanate de (S)-(+)-1-(1-naphtyl)éthyle
Purity: 95% CAS No.: 73671-79-1 Molecular Formula: C13H11NO Formula Weight: 197.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.6045 Boiling Point: 106-108°/0.16m Beilstein Reference: 4675069 Optical Rotation: +47° (c=3.5 in toluene) UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00064181
Formule: C₁₃H₁₁NO
MW: 197,24 g/mol
Point d'ébullition: 106…108 °C (0.16 m)
Densité: 1.118
Point d'éclair: 93 °C (199 °F)
Numéro MDL: MFCD00064181
Numéro CAS: 73671-79-1
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité