4-Bromo-2-fluorobenzyl mercaptan
024380-1G 024380-5G
FLUO024380-1GEA 0 EUR InStock
FLUO024380-1G FLUO024380-5G
4-Bromo-2-fluorobenzyl mercaptan
4-Bromo-2-fluorobenzyl mercaptan
Formule: C₇H₆BrFS
Numéro CAS: 886498-29-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité