Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chlorobenzoyl isothiocyanate


002525-1G 002525-5G
FLUO002525-1GEA 0 EUR InStock
FLUO002525-1G FLUO002525-5G
3-Chlorobenzoyl isothiocyanate
3-Chlorobenzoyl isothiocyanate


Formule: C₈H₄ClNOS
Numéro MDL: MFCD00041103
Numéro CAS: 66090-36-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité