N-Hydroxybenzamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Benzhydroxamic acid, N-Hydroxybenzamide
A10509.09 A10509.14
A10509.09EA 84.4 EUR InStock
A10509.09 A10509.14
N-Hydroxybenzamide ≥98%
N-Hydroxybenzamide
Purity: 98% CAS No.: 495-18-1 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 125° dec. Beilstein Reference: 1907585 MDL No.: MFCD00002109
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Point de fusion: ∼ 125 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00002109
Numéro CAS: 495-18-1
EINECS: 207-797-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité