Acide salicylohydroxamique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N,2-Dihydroxybenzamide, Salicylhydroxamic acid
132620250 132620050
132620250.EA 88 EUR InStock
132620250. 132620050.
Acide salicylohydroxamique 99%
Acide salicylohydroxamique
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point de fusion: 177…185 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002110
Numéro CAS: 89-73-6
EINECS: 201-934-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pink-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Elemental Analysis 8.67 to 9.11 % N
Specific optical rotation +6.5° to +9.5° (20°C, 589 nm) c=5 in 1N HCl
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité