Acide salicylohydroxamique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N,2-Dihydroxybenzamide, Salicylhydroxamic acid
A11528.09 A11528.14 A11528.18 A11528.22
A11528.09EA 42.3 EUR InStock
A11528.09 A11528.14 A11528.18 A11528.22
Acide salicylohydroxamique ≥99%
Acide salicylohydroxamique
Purity: 99% CAS No.: 89-73-6 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Melting Point: ca 170° dec. Beilstein Reference: 1210520 Merck Reference: 14,8331 MDL No.: MFCD00002110
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point de fusion: ∼ 170 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002110
Numéro CAS: 89-73-6
EINECS: 201-934-3
Merck Index: 14,8331
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité