4-(Trifluoromethoxy)benzyl mercaptan
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)benzylthiol
007554-1G 007554-5G
FLUO007554-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007554-1G FLUO007554-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzyl mercaptan
4-(Trifluoromethoxy)benzyl mercaptan
Formule: C₈H₇F₃OS
Numéro MDL: MFCD00052327
Numéro CAS: 175278-03-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité