2,2',6,6'-Tétrabromo-4,4'-isopropylidenediphénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A17395.22 A17395.36
A17395.22EA 51.6 EUR InStock
A17395.22 A17395.36
2,2',6,6'-Tétrabromo-4,4'-isopropylidenediphénol ≥97%
2,2',6,6'-Tétrabromo-4,4'-isopropylidenediphénol
Purity: 97% CAS No.: 79-94-7 Molecular Formula: C15H12Br4O2 Formula Weight: 543.87 Odour: Odourless Melting Point: 179-182° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00013962
Formule: C₁₅H₁₂Br₄O₂
Point de fusion: 179…182 °C
Densité: 1.76
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013962
Numéro CAS: 79-94-7
EINECS: 201-236-9
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité