2,2',6,6'-Tétrabromo-4,4'-isopropylidenediphénol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17324700EA 78.2 EUR InStock
EHERC17324700
2,2',6,6'-Tétrabromo-4,4'-isopropylidenediphénol
2,2',6,6'-Tétrabromo-4,4'-isopropylidenediphénol
Formule: C₁₅H₁₂Br₄O₂
MW: 543,87 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013962
Numéro CAS: 79-94-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité