2,2',6,6'-Tétrabromo-4,4'-isopropylidenediphénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T0032-25G T0032-500G
TCIAT0032-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAT0032-25G TCIAT0032-500G
2,2',6,6'-Tétrabromo-4,4'-isopropylidenediphénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,2',6,6'-Tétrabromo-4,4'-isopropylidenediphénol
Formule: C₁₅H₁₂Br₄O₂
Numéro MDL: MFCD00013962
Numéro CAS: 79-94-7
EINECS: 201-236-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4528bba6abf6997e4744b344b339dbc4686ce32&vid=a4528bba6abf6997e4744b344b339dbc4686ce32&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 184.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité